Drukuj
Dichloromethylenedimethyliminium chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
172210050 172210250 172211000
ACRO172210050EA 213 PLN
ACRO172210050 ACRO172210250 ACRO172211000
Dichloromethylenedimethyliminium chloride 98%
Dichloromethylenedimethyliminium chloride
Appearance: White to light yellow Powder or crystals
Formuła: C₃H₆Cl₃N
Temp. topnienia: 181…185 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011870
Numer CAS: 33842-02-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %