Drukuj
O-Methyl-L-tyrosine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, H-Tyr(Me)-OH, 4-Methoxy-L-phenylalanine
169750010 169752500
ACRO169750010EA 490 PLN
ACRO169750010 ACRO169752500
O-Methyl-L-tyrosine 98%
O-Methyl-L-tyrosine
CAS No.: 6230-11-1
Formuła: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.22 g/mol
Temp. topnienia: 259…261 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002604
Numer CAS: 6230-11-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=2, 1 N HCl)