Drukuj
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
169560250 169561000 169565000
ACRO169560250EA 615 PLN
ACRO169560250 ACRO169561000 ACRO169565000
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 2605-67-6
Formuła: C₂₁H₁₉O₂P
Temp. topnienia: 164…169 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008455
Numer CAS: 2605-67-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
HPLC ≤2 % triphenylphosphine + triphenylphosphine oxide