Drukuj
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Cbz-L-alanine, Z-Ala-OH, (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-alanine
169000050 169000250 169001000
ACRO169000050EA 149 PLN
ACRO169000050 ACRO169000250 ACRO169001000
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 98%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
CAS No.: 1142-20-7
Formuła: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223.23 g/mol
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002640
Numer CAS: 1142-20-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in MeOH) clear, colorless
Specific optical rotation -14° to -16° (24°C, 589 nm) (c=2, AcOH)