Drukuj
Potassium oxonate 97.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Potassium Allantoxanate, Oxonic acid Potassium Salt, Potassium 4,6-Dihydroxy-1,3,5-triazine-2-carboxylate, Allantoxanic acid Potassium Salt, Potassium 4,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazine-2-carboxylate
168530250 168531000
ACRO168530250EA 638 PLN
ACRO168530250 ACRO168531000
Potassium oxonate 97.5%
Potassium oxonate
Appearance: White Crystalline powder
Formuła: C₄H₃N₃O₄
MW: 195.18 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010565
Numer CAS: 2207-75-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.50 %