Drukuj
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: trans-Styrylacetic acid, trans-4-Phenylbut-3-enoic acid, trans-4-Phenyl-3-butenoic acid
168100100 168100010
ACRO168100100EA 1080 PLN
ACRO168100100 ACRO168100010
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 96%
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid
CAS No.: 1914-58-5
Formuła: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.188 g/mol
Temp. topnienia: 82…88 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002783
Numer CAS: 1914-58-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 88 °C
HPLC ≥95 %