Drukuj
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
167950050 167950100
ACRO167950050EA 367 PLN
ACRO167950050 ACRO167950100
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Appearance: Yellow to brown Powder
Formuła: C₁₂H₉N₃
Temp. topnienia: 220…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005586
Numer CAS: 1137-68-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
HPLC ≥98.5 %