Drukuj
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
166850010 166850050 166850250
ACRO166850010EA 134 PLN
ACRO166850010 ACRO166850050 ACRO166850250
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Appearance: Light yellow to orange-brown Crystalline powder
Formuła: C₄H₄N₄
Temp. topnienia: 172…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005237
Numer CAS: 16617-46-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Acid value ≤2.0 mg KOH/g