Drukuj
5-Bromotiofeno-2-karbaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
166650250 166650050 166651000
ACRO166650250EA 784 PLN
ACRO166650250 ACRO166650050 ACRO166651000
5-Bromotiofeno-2-karbaldehyd 97%
5-Bromotiofeno-2-karbaldehyd
Formuła: C₅H₃BrOS
Gęstość: 1,61 g/cm³
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005432
Numer CAS: 4701-17-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %