Drukuj
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
166040050 166040250
ACRO166040050EA 298 PLN
ACRO166040050 ACRO166040250
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₇H₁₃ClO₂
Temp. Wrzenia: 73…76 °C (7 mmHg)
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003217
Numer CAS: 5978-08-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %