Drukuj
Metakrylan (±)-2,3-epoksypropylu 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
165891000 165895000 165890025
ACRO165891000EA 204 PLN
ACRO165891000 ACRO165895000 ACRO165890025
Metakrylan (±)-2,3-epoksypropylu 97% stabilised
Metakrylan (±)-2,3-epoksypropylu
Formuła: C₇H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 189 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005137
Numer CAS: 106-91-2
Jednostka: 2922
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 50 to 150 ppm MEHQ
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water)