Drukuj
Azotyn izopentylu (mieszanina izomerów) 97% Stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isoamyl nitrite
165701000 165705000 165700025
ACRO165701000EA 364 PLN
ACRO165701000 ACRO165705000 ACRO165700025
Azotyn izopentylu (mieszanina izomerów) 97% Stabilised
Azotyn izopentylu (mieszanina izomerów)
Formuła: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 96…99 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.87 g/cm³
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002057
Numer CAS: 110-46-3
Jednostka: 1113
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % Sodium carbonate
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm