Drukuj
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
165390025 165395000
ACRO165390025EA 2580 PLN
ACRO165390025 ACRO165395000
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Formuła: C₉H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 120 °C (1mbar)
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,16 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005927
Numer CAS: 19438-60-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4764 to 1.4784 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA