Drukuj
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5-Nitrofurfural Diacetyl Acetal, Nitrofurfural diacetate, 2-(Diacetoxymethyl)-5-nitrofuran, (5-Nitrofuran-2-yl)methylene diacetate, 5-Nitrofurfurylidene Diacetate
165131000 165130025 165135000
ACRO165131000EA 181 PLN
ACRO165131000 ACRO165130025 ACRO165135000
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
CAS No.: 92-55-7
Formuła: C₉H₉NO₇
Temp. topnienia: 89…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003244
Numer CAS: 92-55-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %