Drukuj
7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
163961000 163965000 163960025
ACRO163961000EA 251 PLN
ACRO163961000 ACRO163965000 ACRO163960025
7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid tech.
7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid
Appearance: Off-white to green-beige to light brown Powder or needles
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O₆S₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003991
Numer CAS: 86-65-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to green-beige to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥60 % (As is)
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %