Drukuj
Olej silikonowy, 475 -525 mm²/s (25°C) for melting point and boiling point apparatuses
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Polyphenyl-methylsiloxane
163850010 163855000 163850025
ACRO163850010EA 1160 PLN
ACRO163850010 ACRO163855000 ACRO163850025
Olej silikonowy, 475 -525 mm²/s (25°C) for melting point and boiling point apparatuses
Olej silikonowy
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0.96
Temp. Zapłonu: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132673
Numer CAS: 68083-14-7