Drukuj
Quinidine, bezwodny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
163680250 163681000
ACRO163680250EA 1010 PLN
ACRO163680250 ACRO163681000
Quinidine, bezwodny 98%
Quinidine
CAS No.: 56-54-2
Formuła: C20H24N2O2
Temp. topnienia: 170…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00135581
Numer CAS: 56-54-2
Jednostka: 1544
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 175 °C
Additional info Remainder dihydroquinidine
Titration with HClO4 ≥97.5 %