Drukuj
5-Acetoxymethylfurfural 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (5-Formylfuran-2-yl)methyl acetate, 5-Formylfurfuryl Acetate, 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde, Acetic Acid 5-Formylfurfuryl Ester
163400020 163400100
ACRO163400020EA 247 PLN
ACRO163400020 ACRO163400100
5-Acetoxymethylfurfural 97%
5-Acetoxymethylfurfural
Appearance: White to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Formuła: C₈H₈O₄
Temp. topnienia: 52…56 °C
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003233
Numer CAS: 10551-58-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥96.0 %