Drukuj
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N,N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
162400050 162400250
ACRO162400050EA 199 PLN
ACRO162400050 ACRO162400250
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride
Appearance: White to light beige Granular powder
Formuła: CH₇N₅
Temp. topnienia: 178…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012948
Numer CAS: 36062-19-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %