Drukuj
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 97% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 1-Benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate HCl, Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
162300050 162300250 162301000
ACRO162300050EA 418 PLN
ACRO162300050 ACRO162300250 ACRO162301000
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 97% tech.
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
CAS No.: 52763-21-0
Formuła: C₁₅H₂₀ClNO₃
MW: 297.78 g/mol
Temp. topnienia: 160…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012792
Numer CAS: 52763-21-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %