2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
162130050
162130250
162131000
ACRO162130050EA
297
PLN
ACRO162130050
ACRO162130250
ACRO162131000
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
CAS No.: 3739-94-4
Formuła:
C₇H₃Cl₂NO₂ Temp. Wrzenia: 284 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 57…61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006289 Numer CAS: 3739-94-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 61 °C |
Titration RCOCl | ≥96.0 % |