Drukuj
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloropropan-1-amine hydrochloride
162010500 162012500 162010010
ACRO162010500EA 232 PLN
ACRO162010500 ACRO162012500 ACRO162010010
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
CAS No.: 6276-54-6
Formuła: C₃H₈ClN
MW: 130.01 g/mol
Temp. topnienia: 148…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012913
Numer CAS: 6276-54-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98 % (Ionised Chloride)
Water ≤0.5 %