Drukuj
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
160930250 160931000
ACRO160930250EA 541 PLN
ACRO160930250 ACRO160931000
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate 98%
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate
CAS No.: 2533-69-9
Formuła: C₃H₄Cl₃NO
MW: 176.421 g/mol
Temp. Wrzenia: 148…149 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.42 g/cm³
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001759
Numer CAS: 2533-69-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %