Drukuj
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
160030250 160031000
ACRO160030250EA 163 PLN
ACRO160030250 ACRO160031000
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formuła: C₂H₅BrO₃S
Temp. topnienia: 282…286 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007530
Numer CAS: 4263-52-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 282 to 286 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Br) On dry substance
Loss on drying ≤0.5 %