Drukuj
Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (w/w)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO158900500EA 125 PLN
ACRO158900500 ACRO158900010 ACRO158902500
Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (w/w)
Boron trifluoridedimethanol complex
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: BF₃·2CH₃OH
MW: 131,89 g/mol
Temp. Wrzenia: 59 °C (4 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,222 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071635
Numer CAS: 2802-68-8
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Assay 50 to 53 wt% (BF3)
Density (20°C) 1.210 to 1.235 kg/l
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds ≤0.001 %