Drukuj
3-Butenoic acid 90% tech. unstabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinylacetic Acid, 3-Butenoic Acid
158830250 158831000
ACRO158830250EA 556 PLN
ACRO158830250 ACRO158831000
3-Butenoic acid 90% tech. unstabilised
3-Butenoic acid
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formuła: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 163 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –39 °C
Gęstość: 1.01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002782
Numer CAS: 625-38-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %