Drukuj
Succinamic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
158730050 158731000
ACRO158730050EA 137 PLN
ACRO158730050 ACRO158731000
Succinamic acid 97%
Succinamic acid
Appearance: White Crystalline powder or needles
Formuła: C₄H₇NO₃
Temp. topnienia: 153…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008041
Numer CAS: 638-32-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.003 %