Drukuj
Tris(2-butoxyethyl)phosphate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Tris(2-butoxyethyl) phosphate, Phosphoric Acid Tris(2-butoxyethyl) Ester
157240050 157241000 157245000
ACRO157240050EA 122 PLN
ACRO157240050 ACRO157241000 ACRO157245000
Tris(2-butoxyethyl)phosphate 95%
Tris(2-butoxyethyl)phosphate
CAS No.: 78-51-3
Formuła: C₁₈H₃₉O₇P
Temp. Wrzenia: 215…228 °C (4 mmHg)
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009456
Numer CAS: 78-51-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure