Drukuj
Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate cis- and trans-mixture 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ethyl Chrysanthemate, 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemylmonocarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Chrysanthemumate
156061000 156065000 156060250
ACRO156061000EA 338 PLN
ACRO156061000 ACRO156065000 ACRO156060250
Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate cis- and trans-mixture 95%
Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate
CAS No.: 97-41-6
Formuła: C₁₂H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 112 °C (10 mmHg)
Gęstość: 0,9 g/cm³
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001304
Numer CAS: 97-41-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥94 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0004 meq/g
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %