Drukuj
Quinoline-N-oxide hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
153430050 153430250
ACRO153430050EA 227 PLN
ACRO153430050 ACRO153430250
Quinoline-N-oxide hydrate 98%
Quinoline-N-oxide hydrate
CAS No.: 1613-37-2
Formuła: C₉H₇NO·xH₂O
Temp. topnienia: 48…53 °C
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149472
Numer CAS: 198878-42-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Ochre to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
Water ≤22.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)