Drukuj
4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxybut-3-en-2-one
153390100 153390500
ACRO153390100EA 260 PLN
ACRO153390100 ACRO153390500
4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Appearance: Clear yellow Liquid
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 200 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008778
Numer CAS: 4652-27-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %