Drukuj
Triethyl-4-phosphonocrotonate predominantly trans 92%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)crotonate
152120500 152120100
ACRO152120500EA 1780 PLN
ACRO152120500 ACRO152120100
Triethyl-4-phosphonocrotonate predominantly trans 92%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formuła: C₁₀H₁₉O₅P
Temp. Wrzenia: 133…135 °C (,4 mmHg)
Gęstość: 1,12 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009192
Numer CAS: 10236-14-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4555 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %