Cresol red sodium salt, water soluble, pure indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Cresol Red sodium, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-methylphenolate
151390050
151390250
ACRO151390050EA
163
PLN
ACRO151390050
ACRO151390250
Cresol red sodium salt, water soluble, pure indicator
Cresol red sodium salt
Formuła:
C₂₁H₁₇NaO₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001618 Numer CAS: 62625-29-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in water) Clear |
Visual transition interval | from pH 7.0 (yellow) to pH 8.8 (purple) |