Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
150690010
150690050
150690051
ACRO150690010EA
442
PLN
ACRO150690010
ACRO150690050
ACRO150690051
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite
Appearance: White to off-white Powder
Formuła:
CH₄O₄S Temp. topnienia: 200 °C Temp. Zapłonu: 184 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044664 Numer CAS: 870-72-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration | ≥94 % |
HPLC | ≥97.5 % |