Drukuj
ɑ-Chloralose 98+% (max. 20% beta-anomer)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
147790250 147791000 147795000
ACRO147790250EA 153 PLN
ACRO147790250 ACRO147791000 ACRO147795000
ɑ-Chloralose 98+% (max. 20% beta-anomer)
alpha-Chloralose
Appearance: White to light yellow Powder
Formuła: C₈H₁₁Cl₃O₆
Temp. topnienia: 176…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005542
Numer CAS: 15879-93-3
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 183 °C
GC ≤20 % (beta-anomer)
Specific optical rotation +15° to +19° (20 °C, 589 nm) (C=2, Ethanol)