Drukuj
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 1-methylcyclopropyl ketone, 1-(1-Methylcyclopropyl)ethanone
147630050 147630250
ACRO147630050EA 403 PLN
ACRO147630050 ACRO147630250
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formuła: C₆H₁₀O
MW: 98.145 g/mol
Temp. Wrzenia: 125…128 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.895 g/cm³
Temp. Zapłonu: 24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010245
Numer CAS: 1567-75-5
Jednostka: 1224
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %