Drukuj
1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2,5-Diphenyl-3,4-benzofuran, 1,3-Diphenyl-isobenzofuran, DIB
147580010 147580050
ACRO147580010EA 194 PLN
ACRO147580010 ACRO147580050
1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
1,3-Diphenylisobenzofuran
Appearance: Yellow to green Crystalline solid or needles
Formuła: C₂₀H₁₄O
MW: 270.33 g/mol
Temp. topnienia: 129…133 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005931
Numer CAS: 5471-63-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 137 °C
GC ≥96.0 %
pH 3.6 to 4.0 (0.5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %