Drukuj
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Indomethacin Related Compound A
147510010 147510050
ACRO147510010EA 471 PLN
ACRO147510010 ACRO147510050
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid 98%
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
Appearance: Off-white to light yellow to light beige Crystalline powder
Formuła: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219.24 g/mol
Temp. topnienia: 162…165 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005618
Numer CAS: 2882-15-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 166 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
Elemental Analysis 12.00 to 12.62 % N
Specific optical rotation +52° to +54° (20 °C, 589 nm) (c=1 in DMF)