Drukuj
2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
147480100 147480500
ACRO147480100EA 367 PLN
ACRO147480100 ACRO147480500
2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Formuła: C₁₂H₉BrO
Temp. topnienia: 82…85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004109
Numer CAS: 613-54-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 85 °C
GC ≥97.5 %