Drukuj
Tri-O-acetyl-D-glucal 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (-)-Tri-O-acetyl-D-glucal, 1,5-Anhydro-2-deoxy-D-arabino-hex-1-enitol 3,4,6-Tri-O-acetyl Ether, (2R,3S,4R)-2-(Acetoxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-3,4-diyl diacetate
139240250 139241000
ACRO139240250EA 459 PLN
ACRO139240250 ACRO139241000
Tri-O-acetyl-D-glucal 99%
Tri-O-acetyl-D-glucal
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formuła: C₁₂H₁₆O₇
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063253
Numer CAS: 2873-29-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (30°C, 15 h) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -14.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)