Drukuj
Nɑ-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: TAME, Nα-Tosyl-L-arginine Methyl Ester HCl, Nɑ-p-Toluenesulphonyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride, Tos-Arg-OMe.HCl, Nɑ-4-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
139200100 139200050 139200500
ACRO139200100EA 433 PLN
ACRO139200100 ACRO139200050 ACRO139200500
Nɑ-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride 98+%
Nalpha-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
CAS No.: 1784-03-8
Formuła: C₁₄H₂₂N₄O₄S·HCl
MW: 378.87 g/mol
Temp. topnienia: 146…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012578
Numer CAS: 1784-03-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 149 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %