Drukuj
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium-p-toluenesulphinate hydrate, 4-Methylbenzenesulphinic acid sodium salt hydrate
139011000 139015000
ACRO139011000EA 262 PLN
ACRO139011000 ACRO139015000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate 98+%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate
CAS No.: 207801-20-5
Formuła: C₇H₇NaO₂S .xH₂O
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149640
Numer CAS: 207801-20-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (On dry substance)