Drukuj
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
138220250 138220050
ACRO138220250EA 1720 PLN
ACRO138220250 ACRO138220050
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 98%
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Appearance: White to cream Crystalline powder
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005917
Numer CAS: 2426-02-0
Jednostka: 2698
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %