Drukuj
Tetraethylenepentamine, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
138112500 138115000 138110025
ACRO138112500EA 161 PLN
ACRO138112500 ACRO138115000 ACRO138110025
Tetraethylenepentamine, Technical Grade
Tetraethylenepentamine
CAS No.: 112-57-2
Formuła: C₈H₂₃N₅
Temp. Wrzenia: 340 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008168
Numer CAS: 112-57-2
Jednostka: 2320
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HCl ≥95.0 %