Drukuj
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
134780100 134780010
ACRO134780100EA 597 PLN
ACRO134780100 ACRO134780010
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
CAS No.: 3900-45-6
Formuła: C₁₃H₁₂O₂
Temp. topnienia: 108…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021643
Numer CAS: 3900-45-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
GC ≥97.5 %