Drukuj
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
134320010 134320050
ACRO134320010EA 136 PLN
ACRO134320010 ACRO134320050
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Appearance: Clear yellow Liquid after melting
Formuła: C₈H₁₂N₄
Temp. Wrzenia: 96…97 °C (,2 mmHg)
Temp. topnienia: 29…36 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040742
Numer CAS: 20980-22-7
Jednostka: 3259
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %