trans-Stilbene oxide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
132780050
132780010
132780250
ACRO132780050EA
509
PLN
ACRO132780050
ACRO132780010
ACRO132780250
trans-Stilbene oxide 99%
trans-Stilbene oxide
CAS No.: 1439-07-2
Formuła:
C₁₄H₁₂O Temp. topnienia: 67…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064311 Numer CAS: 1439-07-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 70 °C |
GC | ≥98.5 % |