Drukuj
Serotonin creatinine sulphate monohydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Hydroxytryptamine Creatinine Sulphate
132680010 132680050
ACRO132680010EA 285 PLN
ACRO132680010 ACRO132680050
Serotonin creatinine sulphate monohydrate 99%
Serotonin creatinine sulphate monohydrate
Appearance: Off-white to light beige Crystalline powder
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 387.41 g/mol
Temp. topnienia: 216…219 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149653
Numer CAS: 61-47-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.4 to 5.4 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.5 %