Drukuj
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
131960025 131960250
ACRO131960025EA 272 PLN
ACRO131960025 ACRO131960250
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 98%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
CAS No.: 6419-36-9
Formuła: C₇H₈ClNO₂
Temp. topnienia: 160…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012819
Numer CAS: 6419-36-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -45° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)