trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
130470010
130472500
130470050
ACRO130470010EA
650
PLN
ACRO130470010
ACRO130472500
ACRO130470050
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride 97%
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Appearance: White to light beige Powder and/or chunks
Formuła:
C₉H₁₂ClN Temp. topnienia: 162…169 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00063602 Numer CAS: 1986-47-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light beige Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |